Merck
SAB4200681
Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody, Mouse monoclonal
clone GFP-20, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse, green fluorescent protein
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 μL
2460,00 zł
2460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1097
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GFP-20, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
G1546G6795G6539
species reactivity
rat, human
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
clone
GFP-20, monoclonal
clone
GSN149, monoclonal
clone
GSN24, monoclonal
clone
GFP-20, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein., immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing GFP tagged fusion protein.
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells expressing GFP fusion proteins
technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using GFP fusion proteins expressed in extracts of transfected cells
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:2,000 using purified recombinant GFP preparation
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C, 2-8°C
storage temp.
−20°C
Opis ogólny
Monoclonal anti-green fluorescent protein (GFP) (mouse IgG1 isotype) is derived from the GFP-20 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from mouse BALB/c mice immunized with a GFP tagged fusion protein.GFP is a 27kDa protein, derived from the bioluminescent jellyfish Aequorea victoria, in which light is produced when energy is transferred from the Ca2+-activated photoprotein aequorin to GFP.
Immunogen
GFP tagged fusion protein
Zastosowanie
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) antibody produced in mouse may be used in:
  • immunoblotting[1]
  • immunoprecipitation
  • dot blot
  • enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
  • scanning electron microscope (SEM)
Działania biochem./fizjol.
GFP (green fluorescence protein) is a reporter molecule which is used for checking gene expression and protein localization. GFP emits green light when it is excited with UV/blue light. The GFP fluorescence remains stable and can be detected non-invasively in living cells. GFP is considered as a unique tool to monitor dynamic processes in several living cells or organisms. When expressed in either eukaryotic or prokaryotic cells and illuminated by blue or UV light, GFP yields a bright green fluorescence.
Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein (GFP) recognizes N-terminal and C-terminal GFP (27 kDa) tagged fusion proteins. The antibody reacts with fusion proteins expressed by prokaryotes expression vectors.
Postać fizyczna
a solution in 0.01 M phosphate buffered saline pH 7.4, containing 15 mM sodium azide
Uwaga dotycząca przygotowania
For continuous use, store at 28 °C for up to one month. For extended storage, freeze in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sven Dannhäuser et al.
eLife, 9 (2020-10-01)
Adhesion-type GPCRs (aGPCRs) participate in a vast range of physiological processes. Their frequent association with mechanosensitive functions suggests that processing of mechanical stimuli may be a common feature of this receptor family. Previously, we reported that the Drosophila aGPCR CIRL
Green Fluorescent Protein as a Reporter for Macromolecular Localization in Bacterial Cells
Margolin W
Methods, 20, 62-72 (2000)
Shang Yang et al.
BMC biology, 19(1), 227-227 (2021-10-20)
Cyclic adenosine monophosphate (cAMP) is a ubiquitous second messenger that transduces extracellular signals in virtually all eukaryotic cells. The soluble Beggiatoa photoactivatable adenylyl cyclase (bPAC) rapidly raises cAMP in blue light and has been used to study cAMP signaling pathways
Ilenia Meloni et al.
Scientific reports, 10(1), 17614-17614 (2020-10-21)
Invertebrates such as Drosophila melanogaster have proven to be a valuable model organism for studies of the nervous system. In order to control neuronal activity, optogenetics has evolved as a powerful technique enabling non-invasive stimulation using light. This requires light
The Green Fluorescent Protein
Tsien RY
Annual Review of Biochemistry, 67, 509-544 (1998)