Wybierz wielkość
2630,00 zł
2630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 390 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S165-38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRF(5792)
1 of 4
Ta pozycja | SAB5201142 | SAB5201153 | SAB5201156 |
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... PTPRF(5792) | Gene Information human ... PTPRF(5792) | Gene Information human ... PTPRF(5792) | Gene Information human ... PTPRF(5792) |
| conjugate Atto 390 conjugate | conjugate Atto 488 conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, human, mouse |
| clone S165-38, monoclonal | clone S165-38, monoclonal | clone S165-38, monoclonal | clone S165-38, monoclonal |
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?