Merck
SAB5201142
Monoklonalny anty-Lar/Ptprf- Atto 488
clone S165-38, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-LAR, Anty-FLJ43335, Anty-LARFN5C, Białko anty-PTPRF, Homolog anty-LCA
Wybierz wielkość
100 μG
2630,00 zł
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S165-38, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 85 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRF(5792)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB5201141SAB5201150SAB5201140
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
clone
S165-38, monoclonal
clone
S165-38, monoclonal
clone
S165-38, monoclonal
clone
S165-38, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
Atto 488 conjugate
conjugate
Atto 390 conjugate
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... PTPRF(5792)
Gene Information
human ... PTPRF(5792)
Gene Information
human ... PTPRF(5792)
Gene Information
human ... PTPRF(5792)
Immunogen
Białko fuzyjne o aminokwasach 1315-1607 (cytoplazmatyczny C-koniec) ludzkiego LAR. 97% identyczności u szczura i myszy. >80% identyczności z PTPRD i PTPRS. >50% identyczności z PTPRM i PTPRK.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)