The reconstituted enzyme stock solution may be stored at -20 °C, in aliquots, for at least several months. The long-term stability of stored stock solutions has not been determined. Avoid repeated freeze–thaw cycles. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/184/822/sae0158pis-ms.pdf
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
>200 USP units/mg solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
specific activity
>200 USP units/mg solid
feature
DNA free
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Chitynaza to zewnątrzkomórkowy kompleks enzymów rozkładających chitynę. Chityna jest składnikiem ścian komórkowych grzybów i egzoszkieletów różnych organizmów, które przekształcają własną chitynę lub trawią/rozpuszczają chitynę innych organizmów (owadów, grzybów, drożdży i alg oraz w strukturach wewnętrznych innych kręgowców). Chitynazy zostały wykryte w wielu mikroorganizmach i roślinach. U grzybów chitynazy wspomagają morfogenezę, rozkładając chitynę zawartą w ścianach komórkowych grzybów. Roślinne chitynazy pomagają w odporności na atak grzybów i przeciwdziałają ich wzrostowi, celując w te same ściany komórkowe grzybów. U bakterii chitynazy bakteryjne pomagają w wykorzystaniu chityny jako źródła węgla i energii. Streptomyces griseus wytwarza wiele chitynaz o różnych masach cząsteczkowych po indukcji wzrostu z chityną jako źródłem węgla.
Enzymatyczna hydroliza chityny do N-acetylo-D-glukozaminy obejmuje dwie następujące po sobie reakcje enzymatyczne:
Enzymatyczna hydroliza chityny do N-acetylo-D-glukozaminy obejmuje dwie następujące po sobie reakcje enzymatyczne:
- Pierwsza reakcja, chitodekstrynaza-chitynaza, jest poli(β-(1→4)-[2-acetamido-2-deoksy-D-glukozyd])- glikanohydrolazą, która usuwa jednostki chitobiozy z chityny.
- Drugą aktywnością jest N-acetylo-glukozaminidaza-chitobiaza, która rozszczepia disacharyd na jego monomerowe podjednostki, N-acetylo-D-glukozaminę.
Application
- Pola uprawne: kontrola patogenów.
- Opieka zdrowotna dla ludzi: Astma.
- Farmacja: przygotowanie chitooligosacharydów i N-acetylo-D glukozaminy,
- Przygotowanie białek jednokomórkowych
- Izolacja protoplastów z grzybów i drożdży
- Kontrola grzybów chorobotwórczych
- Przetwarzanie odpadów chitynowych, kontrola komarów i morfogeneza
Features and Benefits
Ta chitynaza jest wolna od zanieczyszczeń DNA, odpowiednia do badań mikrobiomu. Trawienie ścian komórkowych odbywa się bezpiecznie poprzez degradację chityny w grzybach i innych organizmach.
Other Notes
Jedna jednostka uwalnia 1,0 mg N-acetylo-D-glukozaminy z chityny na godzinę przy pH 6,0 w temperaturze 25 °C w 2-godzinnym teście.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description chromatographically purified, lyophilized powder, free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research | description lyophilized powder (essentially salt free), ≥200 units/g solid | description lyophilized powder, >50 units/mg protein (Bradford) | description powder, BioReagent, suitable for mouse embryo cell culture, ≥3.5 units/mg solid |
| specific activity >200 USP units/mg solid | specific activity ≥200 units/g solid | specific activity >50 units/mg protein (Bradford) | specific activity ≥3.5 units/mg solid |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feature DNA free | feature - | feature - | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chitynaza ze Streptomyces griseus
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Quel est le temps de stabilité une fois l'enzyme résuspendu?