Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
50 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7010,00 zł |
500 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 50 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1730,00 zł
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Features and Benefits
- Random priming technology amplifies fragmented DNA such as ChIP or FFPE
- Facilitates sequencing from as little as 100 pg of ChIP DNA
- Enhanced primers for complete genome coverage, minimal sequence bias, primer removal, and amplicon size ideal for next gen sequencing
- Compatible with Illumina®, SOLiD™, or 454 library prep for next generation sequencing
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description For use with high throughput sequencing technologies, Whole Genome Amplification kit designed to facilitate Next Gen Sequencing. | description For use with high throughput sequencing technologies | description Reamplification of WGA product with minimal bias | description Kit for whole genome amplification from a variety of DNA sources including FFPE tissue |
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| input purified DNA | input purified RNA | input purified DNA | input purified DNA |
| dilution (WGA) | dilution (WTA) | dilution (WGA) | dilution (WGA) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Not applicable
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?