Przejdź do
SML0961
Kobe0065
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-2-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-hydrazinecarbothioamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11ClF3N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(c(c(c1)[N+](=O)[O-])NNC(=S)Nc2cc(c(cc2)C)Cl)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C15H11ClF3N5O4S/c1-7-2-3-9(6-10(7)16)20-14(29)22-21-13-11(23(25)26)4-8(15(17,18)19)5-12(13)24(27)28/h2-6,21H,1H3,(H2,20,22,29)
InChI key
KSJVAYBCXSURMQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Kobe0065 binds to Ras-GTP, blocking interactions with Raf kinase. Kobe0065 inhibits anchorage-dependent and -independent growth, blocks MEK/ERK activity and induces apoptosis in H-rasG12V transformed NIH3T3 cells. The compound Kobe0065 also inhibts tumor growth in SW480 colon cancer cell xenografts.
Kobe0065 is an inhibitor of Ras activity.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0910SML0717Y102
YC-1 powder
Sigma-Aldrich
Y102
YC-1
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: insoluble, DMSO: 10 mg/mL
color
white to beige
color
light orange to dark orange
color
white to beige
color
white to yellow
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)