Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H21N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC2=C(N3C[C@H](OC4=CN=C(C=CC=C5)C5=N4)CC3)N=CN=C2C=C1OC
InChI
1S/C22H21N5O3/c1-28-19-9-15-18(10-20(19)29-2)24-13-25-22(15)27-8-7-14(12-27)30-21-11-23-16-5-3-4-6-17(16)26-21/h3-6,9-11,13-14H,7-8,12H2,1-2H3/t14-/m1/s1
InChI key
UBIIFKJMNRPNMT-CQSZACIVSA-N
Biochem/physiol Actions
PQ-10 is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase 10A (PDE10).
PQ-10 is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase 10A (PDE10). Apparently, PQ-10 enhances basic auditory information processing in rats. PQ-10 as other PED10 inhibitors suppresses a growth of human non-small cell lung cancer (NSCLC) cell lines.
PQ-10 (6,7-dimethoxy-4-[3-(quinoxalin-2-yloxy)pyrrolidin-1-yl]quinazoline), is capable of suppressing tumor cell growth. It can also reverse the RO-4-1284-induced sedation and catalepsy.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?