Przejdź do
SML0617
A-804598
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-Cyano-N′′-[(1S)-1-phenylethyl]-N′-5-quinolinyl-guanidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
576,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
576,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2c3c(nccc3)ccc2)\C(=N/[C@@H](C)c1ccccc1)\NC#N
InChI
1S/C19H17N5/c1-14(15-7-3-2-4-8-15)23-19(22-13-20)24-18-11-5-10-17-16(18)9-6-12-21-17/h2-12,14H,1H3,(H2,22,23,24)/t14-/m0/s1
InChI key
PQYCRDPLPKGSME-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist.
A-804598 is a P2X7 selective, competitive antagonist. In competition assays, the IC50s for human, rat and mouse channels are 11, 10 and 9 nM, respectively.
Features and Benefits
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6617D0444P3495
CBIQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C6617
CBIQ
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥95% (HPLC), film
description
>98% (HPLC), lyophilized powder
form
powder
form
solid
form
film
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
off-white
color
colorless to white
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)