Przejdź do
SML0652
IOX2
≥98% (HPLC), prolyl hydroxylases inhibitor, powder
Synonim(y):
JICL38, N-[[1,2-Dihydro-4-hydroxy-2-oxo-1-(phenylmethyl)-3-quinolinyl]carbonyl]-glycine, N-[[4-Hydroxy-2-oxo-1-(phenylmethyl)-1,2-dihydro-3-quinolinyl]carbonyl]glycine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
1776,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
IOX2, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C1=C(N2CC3=CC=CC=C3)C=CC=C1)=C(C(NCC(O)=O)=O)C2=O
InChI
1S/C19H16N2O5/c22-15(23)10-20-18(25)16-17(24)13-8-4-5-9-14(13)21(19(16)26)11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,24H,10-11H2,(H,20,25)(H,22,23)
InChI key
CAOSCCRYLYQBES-UHFFFAOYSA-N
Application
IOX2 has been used as PHD inhibitor to induce pseudo-hypoxia.
Biochem/physiol Actions
IOX2 is selective and potent inhibitor of prolyl hydroxylases (PHD).
IOX2 is selective and potent inhibitor of prolyl hydroxylases (PHD). Stabilization of HIF-1R through inhibition of PHD has been examined as a potential treatment for ischemic diseases including anemia, myocardial infarction, and stroke. IOX2 is a selective inhibitor of the hypoxia inducible factor (HIF) prolyl-hydroxylases (PHD) that exhibits up-regulation of HIF1a in zebrafish. For full characterization details, please visit the IOX2 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
IOX2 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2869O1016SML2883
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)