Przejdź do
SML0897
ALX 5407 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ALX-5407 hydrochloride, N-[3-(4′-Fluorophenyl)-3-(4′-phenylphenoxy)propyl]sarcosine hydrochloride, NFPS hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
550,80 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24NO3F·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.91
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
550,80 zł
Cena katalogowa648,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN(CC[C@@H](Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccc(F)cc3)CC(O)=O
InChI
1S/C24H24FNO3.ClH/c1-26(17-24(27)28)16-15-23(20-7-11-21(25)12-8-20)29-22-13-9-19(10-14-22)18-5-3-2-4-6-18;/h2-14,23H,15-17H2,1H3,(H,27,28);1H/t23-;/m1./s1
InChI key
RPDGSZCYSJWQEE-GNAFDRTKSA-N
Application
ALX 5407 hydrochloride has been used as a glycine transporter (GlyT1) inhibitor to test its effect on inhibitory postsynaptic current and N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA)-mediated excitatory postsynaptic currents (EPSCs). It has also been used as a GlyT1 inhibitor to treat developmentally diminished NMDA receptor (Grin1D481N) mice to test its effect on the glycine site function.
Biochem/physiol Actions
ALX 5407 is a selective, irreversible GlyT-1 glycine transporter inhibitor.
ALX-5407 hydrochloride (NFPS hydrochloride) is a selective irreversible inhibitor of the glycine transporter GlyT1 with IC50 values of 3 nM for GlyT1 compared to 100 μM for GlyT2. ALX-5407 hydrochloride showed no activity at the inhibitory glycine receptor or glycine site of the NMDA receptor (IC50 > 100 mM).
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
919586SAB1410982
description
≥98% (HPLC)
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
description
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (CP)
assay
-
form
powder
form
solid
form
buffered aqueous solution
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)