Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł 403,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
403,75 zł
Cena katalogowa475,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)C(=O)NCc2cnccc2
InChI
1S/C11H9N3O4/c15-11(9-3-4-10(18-9)14(16)17)13-7-8-2-1-5-12-6-8/h1-6H,7H2,(H,13,15)
InChI key
OBZHOVWNZIVCCZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CCCI-01 iinduces the fomation of multipolar spindles in cancer cells.
CCCI-01 induces the fomation of multipolar spindles in cancer cells containing multiple, or supernumerary centromeres. CCCI-01 leads to centromere declustering, disruption of cell cycle and apoptsis in BT-549 breast cancer cells without affecting bipolar spindles in normal primary human mammary epithelial cells.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL |
| color white to beige | color - | color white to beige | color white to off-white |
Co się dzieje?
WGK 3
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?