Przejdź do
SML1016
Camalexin
≥98% (HPLC), phytoalexin, powder
Synonim(y):
3-(Thiazol-2-yl)-1H-indole, Camalexine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.26
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Camalexin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=CC=CC=C1NC=C2C3=NC=CS3
InChI
1S/C11H8N2S/c1-2-4-10-8(3-1)9(7-13-10)11-12-5-6-14-11/h1-7,13H
InChI key
IYODIJVWGPRBGQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Camalexin has been used in quantification and tolerance assays in Arabidopsis thaliana leaves.
Biochem/physiol Actions
Camalexin is a phytoalexin isolated from cruciferous plants that exhibits antibacterial, antifungal, antiproliferative and cancer chemopreventive activities.
Camalexin is a phytoalexin isolated from cruciferous plants that exhibits antibacterial, antifungal, antiproliferative and cancer chemopreventive activities. Apparently, camalexin increases the ROS levels and is more effective in aggressive prostate cancer cells that express high ROS levels. In Arabidopsis thaliana, camalexin and salicylic acid confer resistance to Phytophthora capsici.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4330SML0992M8515
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
color
white to light brown
color
-
color
white to beige
color
white to off-white
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, where are you sourcing this molecule from? From a plant? Is it induced?
    1 answer
    1. Currently, this product is of synthetic origin. However, this source is subject to change from lot to lot. This information is reported in the product Certificate of Origin. Please see the link below to access the documentation available for this material. See the Certificate of Origin tab to request a lot-specific document.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml1016#product-documentation