Przejdź do
SML2055
ZD0947
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-[(4 S)5-Oxo-2-(trifluoromethyl)-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinolin-4-yl] benzonitrile, 3-[(4S)-1,4,5,6,7,8-Hexahydro-5-oxo-2-(trifluoromethyl)-4-quinolinyl]-benzonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
1513,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H13F3N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1513,00 zł
Cena katalogowa1780,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -625 to -575°, c = 0.5 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(NC(C(F)(F)F)=C[C@H]2C3=CC(C#N)=CC=C3)CCC1
InChI
1S/C17H13F3N2O/c18-17(19,20)15-8-12(11-4-1-3-10(7-11)9-21)16-13(22-15)5-2-6-14(16)23/h1,3-4,7-8,12,22H,2,5-6H2/t12-/m0/s1
InChI key
RUVMMEREJMHLOS-LBPRGKRZSA-N
Biochem/physiol Actions
ZD0947 is potent ATP-sensitive K+ channels (KATP channels) opener. ZD0947 is an effective activator of smooth muscle-type KATP channels (SUR2B/Kir6.1 and SUR2B/Kir6.2) but is a partial antagonist of pancreatic-type KATP channels (i.e. SUR1/Kir6.2) and cardiac-type KATP channels (i.e. SUR2A/Kir6.2). ZD0947 potently inhibits carbacho-induced contraction in the strips of human detrusor.
potent ATP-sensitive K+ channels (KATP channels) opener
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4076SML1033SML1142
VU0542270 ≥98% (HPLC)
SML4076
VU0542270
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D -625 to -575°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]/D -44 to -54°, c = 0.1 in acetonitrile
optical activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)