This product is tested for solubility in DMSO. The rate varies from lot to lot, however the minimum concentration is 5 mg/mL. Warming may be required. Other published solvents include Dimethylformamide and methanol. No rate is provided. Ethanol may also be an option, the end user would have to determine experimentally. Chloroform is not listed as a solvent in any published resources. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate of Anaysis to review solubility testing:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/sml1296#product-documentation
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł 455,60 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2090,00 zł |
455,60 zł
Cena katalogowa536,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C1C2=C(N([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C=N2)N=C(N)N1
InChI
1S/C10H13N5O3S/c11-10-13-8-7(9(19)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)18-6/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,19)/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
SCVJRXQHFJXZFZ-HSUXUTPPSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
6-Thio-2′-deoxyguanosine (6-thio-dG) is a nucleoside analog and telomerase substrate that is incorporated into de novo–synthesized telomeres.
6-Thio-2′-deoxyguanosine (6-thio-dG) is a nucleoside analog and telomerase substrate that is incorporated into de novo–synthesized telomeres. 6-Thio-2′-deoxyguanosine induces telomere dysfunction and rapid cell death in cancer cells, while spearing telomerase-negative cells.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description 99% | description 99-100% | description powder, BioReagent, suitable for cell culture, 99-100% |
| assay ≥97% (HPLC) | assay 99% | assay 99-100% | assay 99-100% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL |
| color white to brown | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
I would like to learn solubility of this product , Can we dissolve it in the ethanol or chloroform, what is the solubility in the water or buffers