Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł 1156,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1156,00 zł
Cena katalogowa1360,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -85 to -95°, c = 1 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C=C(C2=NN(/C(NC3=CC=CC(OC(F)F)=C3)=N\C#N)C[C@@H]2N(CC)C(CO)=O)C=C1
InChI
1S/C23H21Cl2F2N5O3/c1-2-16(20(34)11-33)17-10-32(31-21(17)13-6-7-18(24)19(25)8-13)23(29-12-28)30-14-4-3-5-15(9-14)35-22(26)27/h3-9,16-17,22,33H,2,10-11H2,1H3,(H,29,30)/t16?,17-/m1/s1
InChI key
LOHNYXGTWKNYDF-ZYMOGRSISA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-369 is the negative control for the active probe, BAY-598. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?