Przejdź do
SML2683
dBET6
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-N-[8-[[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]oxy]acetyl]amino]octyl]-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
228,00 zł
193,80 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
923,00 zł
784,55 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H45ClN8O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
841.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
193,80 zł
Cena katalogowa228,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
ligand
thalidomide
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1C)C)C(=N[C@H](c7[n]2c(nn7)C)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)COc4c5c(ccc4)C(=O)N(C5=O)C6CCC(=O)NC6=O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C42H45ClN8O7S/c1-23-24(2)59-42-35(23)37(26-13-15-27(43)16-14-26)46-29(38-49-48-25(3)50(38)42)21-33(53)44-19-8-6-4-5-7-9-20-45-34(54)22-58-31-12-10-11-28-36(31)41(57)51(40(28)56)30-17-18-32(52)47-39(30)55/h10-16,29-30H,4-9,17-22H2,1-3H3,(H,44,53)(H,45,5
InChI key
JGQPZPLJOBHHBK-UFXYQILXSA-N
Biochem/physiol Actions
dBET6 is a highly cell penetrant, potent and selective BET (bromodomain and extra-terminal domain) degrader that induces rapid (<4hrs) degradation of BRD2, BRD3 and BRD4 and complete down-regulation of c-MYC protein and induction of apoptosis. dBET6 exhibits potent anti-cancer activities.
highly cell penetrant, potent and selective BETdegrader that induces rapid degradation of BRD2, BRD3 and BRD4
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2687B3501B2629
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥99%
description
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (perchloric acid titration)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
color
white to beige
color
white to beige
color
-
color
-
ligand
thalidomide
ligand
thalidomide
ligand
-
ligand
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)