Przejdź do
SML3583
PF-04634817 succinate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,​5-​Anhydro-​2,​3-​dideoxy-​4-​O-​methyl-​3-​[[(1R,​3S)​-​3-​(1-​methylethyl)​-​3-​[[(1S,​4S)​-​5-​[6-​(trifluoromethyl)​-​4-​pyrimidinyl]​-​2,​5-​diazabicyclo[2.2.1]​hept-​2-​yl]​carbonyl]​cyclopentyl]​amino]​-D-​erythro-​pentitol succinate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H36F3N5O3 · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
629.67
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
495,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CO[C@H]1[C@@H](N[C@@H]2CC[C@@](C(N3C[C@@]4([H])N(C5=NC=NC(C(F)(F)F)=C5)C[C@]3([H])C4)=O)(C(C)C)C2)CCOC1
InChI key
MCRWZBYTLVCCJJ-DKALBXGISA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available, potent and selective CCR2/5 receptor antagonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML4332SML3303SML4345
AZD3965 ≥98% (HPLC)
SML4345
AZD3965
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98%
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)