Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19F2N5O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.43
MDL number:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352203
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
412,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(/C=N/NC(NC(C)(C)C)=S)N(C2=CC=C(C=C2F)F)N=C1)OC
Biochem/physiol Actions
Potent and human GPR35-selective antagonist that effectively blocks agonist-induced cellular responses without significant effect toward rat or mouse GPR35.
CID 2745687 is a potent and human GPR35-selective antagonist that effectively blocks agonist pamoic acid (PA)-induced cellular responses using human HA-GPR35a-expressing U2OS transfectants (Ki = 12.8 or 18 nM against 1 µM PA by βarr2-GFP recruitment and ERK1/2 phosphorylation, respectively), while exhibiting no significant effect toward rat or mouse GPR35. CID 2745687 is competitive against cromolyn disodium and zaprinast, while being noncompetitive against PA.
CID 2745687 is a potent and human GPR35-selective antagonist that effectively blocks agonist pamoic acid (PA)-induced cellular responses using human HA-GPR35a-expressing U2OS transfectants (Ki = 12.8 or 18 nM against 1 µM PA by βarr2-GFP recruitment and ERK1/2 phosphorylation, respectively), while exhibiting no significant effect toward rat or mouse GPR35. CID 2745687 is competitive against cromolyn disodium and zaprinast, while being noncompetitive against PA.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to off-white |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?