Przejdź do
T0682
Sodium taurohyodeoxycholate hydrate
≥98%
Synonim(y):
Taurohyodeoxycholic acid sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
968,00 zł
726,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C26H44NO6SNa · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.69 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
726,00 zł
Cena katalogowa968,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
anionic
Quality Segment
assay
≥98%
mol wt
521.69 g/mol (anhydrous basis)
application(s)
detection
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na.H2O/c1-16(4-7-24(30)27-12-13-34(31,32)33)19-5-6-20-18-15-23(29)22-14-17(28)8-10-26(22,3)21(18)9-11-25(19,20)2;;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);;1H2/q;+1;/p-1/t16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,23+,25-,26-;;/m1../s1
InChI key
MJKUJELEPWZEGU-IGEKTTBWSA-M
General description
Sodium taurohyodeoxycholate hydrate is a taurine-amidated bile salt, which can be used as an anionic detergent.
Application
Sodium taurohyodeoxycholate hydrate has been used in a study to assess dose-response data for cytotoxicity, regenerative cell proliferation and secondary oxidative DNA damage in rat livers treated with furan. It has also been used in a study to investigate the use of an immobilized artificial membrane HPLC column to predict bile salt-membrane interactions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T0875T0557T0266
description
≥98%
description
≥95% (HPLC)
description
BioXtra, ≥97% (TLC)
description
-
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95.0% (TLC)
application(s)
detection
application(s)
sample preservation
application(s)
-
application(s)
(Cell Biology, Drug formulation)
mol wt
521.69 g/mol (anhydrous basis)
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
521.69 g/mol
description
anionic
description
anionic
description
anionic
description
anionic
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)