Przejdź do
T2011
Trypsin inhibitor
powder
Synonim(y):
Ovomucoid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
622,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-906-9
MDL number:
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Trypsin inhibitor from chicken egg white, Type III-O (free of ovoinhibitor)
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Type III-O (free of ovoinhibitor)
form
powder
mol wt
27 kDa
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble 10 g/L
storage temp.
2-8°C
General description
Ovomucoid or trypsin inhibitor is an abundant protein in most avian egg whites. The hen′s egg protein is composed of about 186 amino acid residues, and is highly glycosylated. Three tandem domains are each homologous with pancreatic trypsin inhibitor. It is highly immunogenic, and probably accounts for most cases of egg allergy.
Application
Trypsin inhibitor from chicken egg white has been used:
  • to terminate proteolysis reaction
  • in OVO-1 solution to triturate the cell suspension for the dissociation of retina
  • in phosphate buffered saline for dissociation of cortices
Biochem/physiol Actions
Ovomucoid possesses trypsin inhibitor activity. It has several conformational and linear epitopes that can be bound by immunoglobulin E (IgE). It is highly stable against heat and proteolysis.
Other Notes
One trypsin unit will produce a ΔA253 of 0.001 per min with BAEE as substrate at pH 7.6 at 25 °C; reaction volume 3.2 mL, 1 cm light path.
View more information on Trypsin Inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T925310109886001A9275
description
Type III-O (free of ovoinhibitor)
description
Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
description
from soybean
description
BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE)
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
soybean
biological source
egg white
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
water: soluble 10 g/L
solubility
water: soluble 10 g/L
solubility
water: soluble
solubility
-
mol wt
27 kDa
mol wt
28 kDa
mol wt
Mr 20,100
mol wt
subunit 16 kDa, glycoprotein 66 kDa
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the difference between the Type III-O free of Ovoinhibitor in product T2011. What is availability of the material?
    1 answer
    1. The T2011 product does not contain ovoinhibitor, while the T9253 product contains ovoinhibitor, which results in chymotrypsin inhibition. For information regarding the availability of this product, please contact local customer service.