Aliquots of this product should be stored frozen at -20 °C.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 597,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 898,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
Nazwa produktu
Trypsin inhibitor from chicken egg white, Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor
biological source
chicken egg white
Quality Segment
type
Type II-O
form
powder
mol wt
28 kDa
input
general use sample(s)
solubility
water: soluble 10 g/L
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- to produce denatured, oxidized and deglycosylated ovomucoid and used to stimulate patient derived cell cultures for mapping T cell epitopes
- to treat nuclei for flow cytometric analysis
- in Holtfreter′s solution, used for the dissociation of planarians into cells
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type II-O, Partially purified ovomucoid, containing ovoinhibitor | description Type III-O (free of ovoinhibitor) | description BioUltra, lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (E1%/280), ≥98% (SDS-PAGE) | description A ready-to-use, stabilized lysozyme solution |
| biological source chicken egg white | biological source chicken egg white | biological source egg white | biological source chicken egg white |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: soluble 10 g/L | solubility water: soluble 10 g/L | solubility - | solubility - |
| mol wt 28 kDa | mol wt 27 kDa | mol wt glycoprotein 66 kDa, subunit 16 kDa | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin inhibitor from chicken egg white
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
At what temperature should aliquots be stored at?