Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 695,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
289,00 zł
type
Type II-S
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
1,000-2,000 units/mg dry solid
mol wt
23.8 kDa
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, Type II-S, 1,000-2,000 units/mg dry solid | description suitable for protein sequencing, lyophilized powder | description tablet, 1 mg tablet | description lyophilized powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| specific activity 1,000-2,000 units/mg dry solid | specific activity - | specific activity 90-110% (compared to standard) | specific activity 1,000-2,000 BAEE units/mg solid |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form tablet | form lyophilized powder |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| type Type II-S | type - | type - | type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from porcine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?