Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
378,00 zł
type
Type I
Quality Segment
form
solid
specific activity
~10,000 BAEE units/mg protein
mol wt
23.8 kDa
composition
protein, 90-100%
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
foreign activity
Chymotrypsin ≤4 BTEE units/mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Serine protease inhibitors, including DFP, TLCK, APMSF, AEBSEF, and aprotinin, amongst others, will inhibit Trypsin.
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I, ~10,000 BAEE units/mg protein | description Type XI, lyophilized powder, ≥6,000 BAEE units/mg protein | description TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein | description TPCK Treated, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥10,000 BAEE units/mg protein |
| specific activity ~10,000 BAEE units/mg protein | specific activity ≥6,000 BAEE units/mg protein | specific activity ≥10,000 BAEE units/mg protein | specific activity ≥10,000 BAEE units/mg protein |
| form solid | form lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| solubility hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear | solubility hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear | solubility hydrochloric acid: soluble 1 mM | solubility hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa | mol wt 23.8 kDa |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin from bovine pancreas
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-07-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?