Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41161502
Manufacturer/tradename:
Nunc 235307
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 100 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
case of 100 ea
manufacturer/tradename
Nunc 235307
General description
Taśmy uszczelniające "Nunc" skutecznie zmniejszają parowanie i chronią próbki przed zanieczyszczeniem lub przypadkowym rozlaniem. Te samoprzylepne uszczelki są kompatybilne z różnymi aplikacjami testowymi. Produkty Nunc Life Science gwarantują niezawodne i spójne wyniki, przestrzegając najwyższych standardów jakości i certyfikatów, które są wiarygodne w branży.
Application
- PCR
- qPCR
- ELISA
- Protein crystallography
Features and Benefits
- Uszczelki samoprzylepne są bardzo skuteczne w uszczelnianiu wszystkich formatów mikropłytek.
- Klej wrażliwy na nacisk nie jest lepki w dotyku, ale tworzy trwałe połączenie z płytkami po przyłożeniu nacisku.
- Cienkie, lekkie taśmy można nakładać bezpośrednio na płytkę za pomocą ręcznego aplikatora.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description polyolefin silicone, non-sterile, case of 100 ea | description polyethylene silicone, non-sterile, case of 100 ea | description polyester acrylate, non-sterile, case of 800 ea | description (Polyester), non-sterile, case of 1000 ea |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Nunc 235307 | manufacturer/tradename Nunc 235306 | manufacturer/tradename Nunc 236366 | manufacturer/tradename Nunc 236707 |
| packaging case of 100 ea | packaging case of 100 ea | packaging case of 800 ea | packaging case of 1000 ea |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?