Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 971,00 zł 825,35 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3750,00 zł 3187,50 zł |
Informacje o tej pozycji
825,35 zł
Cena katalogowa971,00 złZaoszczędź 15%Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.COc1cc2c(NC3CCN(CC3)C(C)C)nc(nc2cc1OCCCN4CCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C30H47N5O2.H2O/c1-22(2)35-17-12-24(13-18-35)31-30-25-20-27(36-3)28(37-19-9-16-34-14-7-8-15-34)21-26(25)32-29(33-30)23-10-5-4-6-11-23;/h20-24H,4-19H2,1-3H3,(H,31,32,33);1H2
InChI key
LLJGACAJGYXBTL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in fractionation and isolation of human blood cells and cell nuclei
- in the analysis of human immunodeficiency virus (HIV) reactivation in latently infected cell line
- to determine the effect of G9a and its enzymatic activity on cisplatin resistance
Biochem/physiol Actions
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description The HMTase Inhibitor IV, UNC0638 controls the biological activity of HMTase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications. | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light, OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?