Przejdź do
SML1044
Zosuquidar hydrochloride
≥98% (HPLC), powder, p-Glycoprotein inhibitor
Synonim(y):
(2R)-Anti-5-[3-[4-(10,11-difluoromethanodibenzosuber-5-yl)piperazin-1-yl]-2-hydroxypropoxy]quinoline hydrochloride, LY-335979, RS-33295-198
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
940,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H31F2N3O2 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
527.60 (free base basis)
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zosuquidar hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 4 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H](COC1=C(C=CC=N2)C2=CC=C1)CN(CC3)CCN3[C@@H]4C5=C(C=CC=C5)[C@@H]6[C@@H](C6(F)F)C7=C4C=CC=C7.Cl
InChI
1S/C32H31F2N3O2.ClH/c33-32(34)29-22-7-1-3-9-24(22)31(25-10-4-2-8-23(25)30(29)32)37-17-15-36(16-18-37)19-21(38)20-39-28-13-5-12-27-26(28)11-6-14-35-27;/h1-14,21,29-31,38H,15-20H2;1H/t21-,29-,30+,31-;/m1./s1
InChI key
VQJFFWJUYDGTQZ-FCNWNIDBSA-N
Biochem/physiol Actions
Zosuqidar is a potent inhibitor of P-glycoprotein (P-gp, MDR1) a transporter protein that is a key modulator of cellular drug efflux.
Zosuqidar is a potent inhibitor of P-glycoprotein (P-gp, MDR1) a transporter protein that is a key modulator of cellular drug efflux. Zosuquidar sensitizes AML, and other cancer cell lines to cytotoxic drugs.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V105UC430B2640
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), powder
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 4 mg/mL, clear (warmed)
solubility
ethanol: soluble, H2O: >30 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)