Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł 1054,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Assay:
≥98% (NMR)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1054,00 zł
Cena katalogowa1240,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (NMR)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CCC(C)C(CC)C(N)=O
InChI
1S/C8H17NO/c1-4-6(3)7(5-2)8(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,10)
InChI key
QRCJOCOSPZMDJY-UHFFFAOYSA-N
Application
Valnoctamide has been used:
- as a mood stabilizer to study its anti-cytomegalovirus (anti-CMV) effects in newborn mice brain
- as a hypnotic sedative to study its cytotoxic effects on oligodendrocyte precursor cells (OPCs) and human oligodendroglioma cell line (HOG)
- as a mood stabilizer to study its effects on inhibition of human cytomegalovirus
Biochem/physiol Actions
Valproic acid (VPA) and derivatives such as valpromide and valnoctamide are anti-convulsant, mood stabilizing drugs, believed to function as indirect GABA agonists by inhibiting the transamination of GABA.
Valnoctamide exhibits anti-cytomegalovirus (anti-CMV) properties. It has therapeutic effects against status epilepticus (SE) and neuropathic pain. Valnoctamide also shows therapeutic effects against bipolar disorders.
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate/GABA Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (NMR) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description solid |
| assay ≥98% (NMR) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility deionized water: >10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?