Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 reactions | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2480,00 zł
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Reamplification of WGA product with minimal bias | description Kit for whole genome amplification from a variety of DNA sources including FFPE tissue | description Amplify genome of a single cell | description Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue |
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| dilution (WGA) | dilution (WGA) | dilution (WGA) | dilution (WGA) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
WGK
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?