Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3540,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
642,00 zł
biological source
synthetic (oragnic)
Quality Segment
description
non-ionic
form
viscous liquid
mol wt
micellar average mol wt 80,000, average mol wt 625
aggregation number
100-155
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
CMC
0.2-0.9
mp
48 -50 °C (118 - 122 °F)
transition temp
cloud point 65 °C
solubility
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless
density
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
absorption
≤0.25 at 277 nm in H2O at 0.5%
HLB
13.5
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H56O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h25-26,29H,6-24H2,1-5H3
InChI key
QQJNBKDKLMCALZ-UHFFFAOYSA-N
General description
In cell biology, Triton™ X-100 plays a crucial role in solubilizing membrane-bound proteins, preserving their native conformation in solution. Furthermore, Triton™ X-100 reduced, resulting from the full hydrogenation of the benzene moiety of TX-100 to a cyclohexane derivative, has been associated with potential benefits in enzyme digestion enhancement and effects on the photoisomerization of bacteriorhodopsin. The versatility of Triton™ X-100 in various research applications underscores its significance as a fundamental tool in biochemical and cell biology investigations.
Application
- in nuclear magnetic resonance (NMR) sample tube for lysing/rupturing the 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DPPC) phospholipid vesicles
- in cell permeabilization
- as a component in Tris/HCl to determine hydrolysis of the esters for enzyme activity assays
Features and Benefits
- Non-ionic surfactant
- Improves solubility and dispersibility of substances
- Excellent wetting properties
- Enhances emulsification
- High purity product for research applications
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Nonionic detergent used for the solubilization of membrane-bound proteins. | description - | description Molecular Biology |
| form viscous liquid | form viscous liquid | form - | form liquid |
| aggregation number 100-155 | aggregation number - | aggregation number - | aggregation number 100-155 |
| CMC 0.2-0.9 | CMC 250 μM | CMC - | CMC 0.2-0.9 mM (20-25°C) |
| HLB 13.5 | HLB - | HLB - | HLB 13.5 |
| mol wt micellar average mol wt 80,000, average mol wt 625 | mol wt - | mol wt - | mol wt micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625 |
| mp 48 -50 °C (118 - 122 °F) | mp - | mp - | mp 6 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton™ X-100 reduced
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?