Merck
ZRB04823
Anti-phospho-GluR1 (Ser831) Antibody, clone N453, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
AMPA-selective glutamate receptor 1, GluA1, GluR-A, GluR-K1, Glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic-AMPA 1
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
25 μL
955,00 zł
4 X 25 μL
1970,00 zł
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N453, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 101.51 kDa
observed mol wt ~110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
chicken, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using 1:100
western blot: 1:250-1:1,000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer831)
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
ZRB1310ZRB2374ZRB04901
clone
N453, recombinant monoclonal
clone
1C11, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
4O15, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
A12W, recombinant monoclonal
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
rat, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
Gene Information
human ... GRIA1;GLUH1;GLUR1(2890)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
rat ... Slc17a7;Bnpi;Vglut1(116638)
Gene Information
human ... GRIN2A;NMDAR2A(2903)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Opis ogólny
Glutamate receptor 1 (UniProt: P42261; also known as GluR-1, AMPA-selective glutamate receptor 1, GluR-A, GluR-K1, Glutamate receptor ionotropic-AMPA 1, GluA1) is encoded by the GRIA1 (also known as GLUH1, GLUR1) gene (Gene ID: 2890) in human. Four different AMPA receptors have been described and are designated as GluR1, GluR2, GluR3, and GluR4. These receptors mediate fast excitatory neurotransmission in the brain and are involved in multiple brain functions, including cognition, movement, learning, and memory. Each of the AMPA receptor subunit can exist in either ′flip′ or ′flop′ form and the efficacy of glutamate is believed to be higher at the ′flip′ form. These receptors contain four sites where an agonist can bind. The binding site is formed by the N-terminal tail and the extracellular loop between transmembrane domains three and four. Upon agonist binding, these two loops move towards each other, which opens the pore. GluR-1 is a multi-pass membrane protein that is synthesized with a signal peptide (aa 1-18), which is subsequently cleaved off. It is widely expressed throughout the nervous system and can exist in homotetrameric or heterotetrameric form. Tetramers may be formed by the dimerization of dimers. GluR-1 has several phosphorylation sites on the intracellular carboxy terminus. Many of these sites play a role in receptor regulation and synaptic plasticity. Reversible phosphorylation a of GluR-1 at serine 831 and 845 is shown to play a critical role in bidirectional synaptic plasticity. Both these phosphorylations are important in long-term potentiation and long-term depression. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Lee, HK., et al. (2010). J. Physiol. 103(1); 479-489).
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Immunogen
KLH-conjugated linear peptide corresponding to a fragment from the C-terminal region of Human Glutamate receptor 1.
Zastosowanie
Anti-phospho-GluR1 (Ser831), clone N453 ZooMAb, Cat. No. ZRB04823, is a recombinant Rabbit Monoclonal Antibody that specifically targets Glutamate receptor 1 and has been tested for use in Immunohistochemistry (Paraffin), Phosphatase Assay, and Western Blotting.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-GluR1 (Ser831) in rat brain tissue sections.
Phosphatase Assay Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected phospho-GluR1 (Ser831) in Rat brain microsomal preparations.
Działania biochem./fizjol.
Clone N453 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects Glutamate Receptor 1 (GluR1) phosphorylated on serine 831 (or serine 849 with signal peptide included).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Uwaga dotycząca przygotowania
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)