Merck
ZRB04901
Anti-NMDAR2A Antibody, clone A12W, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
GluN2A, Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-1, Glutamate receptor ionotropic NMDA 2A, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, NR2A, hNR2A
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
25 μL
955,00 zł
4 X 25 μL
1970,00 zł
955,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A12W, recombinant monoclonal
monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 165.28 kDa
observed mol wt ~170 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable using 1:100
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200
western blot: 1:1,000-1:2,000
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
ZRB1008ZRB1310ZRB04823
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
rat, human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
clone
A12W, recombinant monoclonal
clone
1K4, recombinant monoclonal
clone
1C11, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
N453, recombinant monoclonal
Gene Information
human ... GRIN2A;NMDAR2A(2903)
Gene Information
rat ... Gria2;Glur2(29627)
Gene Information
human ... GRIA1(2890)
mouse ... Gria1(14799)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... GRIA1;GLUH1;GLUR1(2890)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Opis ogólny
Glutamate receptor ionotropic, NMDA 2A (UniProt: Q12879; also known as GluN2A, Glutamate [NMDA] receptor subunit epsilon-1, N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, NMDAR2A, NR2A, hNR2A) is encoded by the GRIN2A (also known as NMDAR2A) gene (Gene ID: 2903) in human. NMDA receptor complexes are ligand-gated ion channels with high calcium permeability and voltage-dependent sensitivity to magnesium. They are involved in long-term potentiation and neuronal plasticity and regulate the number of nerve cells during development. However, over-stimulation NMDA receptors can lead to neuronal degeneration. NMDAR2A is a multi-pass membrane protein that is synthesized with a signal peptide (aa 1-22), which is subsequently cleaved off. NMDAR2A exists as a heterotetramer and the heterotetrameric channels are composed of two zeta subunits (GRIN1), and two epsilon subunits (GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C or GRIN2D) (in vitro). It can also form heterotetrameric channels that contain at least one zeta subunit (GRIN1), at least one epsilon subunit, plus GRIN3A or GRIN3B. In vivo, the subunit composition may depend on the expression levels of the different subunits. These heterotetrameric, ligand-gated ion channels display with high calcium permeability and voltage-dependent sensitivity to magnesium. Channel activation requires binding of the neurotransmitter glutamate to the epsilon subunit, glycine binding to the zeta subunit, plus membrane depolarization to eliminate channel inhibition by magnesium ions. It has been shown that channels containing GRIN1 and GRIN2A have higher sensitivity to glutamate and faster kinetics than channels formed by GRIN1 and GRIN2B. Mutations in GRIN2A gene are known to cause epilepsy, speech disorders, and mental retardation. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Immunogen
His-tagged recombinant fragment corresponding to 200 amino acids from the C-terminal region.
Zastosowanie
Anti-NMDAR2A, clone A12W ZooMAb, Cat. No. ZRB04901, is a recombinant Rabbit Monoclonal Antibody that targets NMDA2A receptor and has been tested for use in Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), and Western Blotting.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected NMDAR2A in mouse brain tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NMDAR2A in SH-SY5Y cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:200 dilution from a representative lot detected NMDAR2A in rat brain tissue sections.
Działania biochem./fizjol.
Clone A12W is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects NMDAR2A.
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Uwaga dotycząca przygotowania
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)