Merck
442517
Chlorobenzene-d5
analytical standard
Synonim(y):
Pentadeuterochlorobenzene
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.59
Beilstein:
1866335
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12181503
Identyfikator substancji w PubChem:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
analytical standard
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 500 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
130-130.5 °C (lit.)
gęstość
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)