Wybierz wielkość
3860,00 zł
3860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Ascentis® Kolumna HPLC Express 160 Å C30, 2,7 μm, column L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L62
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
1 of 4
Ta pozycja | 577134-U | 577108-U | 577101-U |
|---|---|---|---|
| matrix active group C30 (triacontyldimethyl) bonding phase | matrix active group C30 (triacontyldimethyl) bonding phase | matrix active group C30 (triacontyldimethyl) bonding phase | matrix active group C30 (triacontyldimethyl) bonding phase |
| separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase | separation technique reversed phase |
| particle size 2.7 μm | particle size 2.7 μm | particle size 2.7 μm | particle size 2.7 μm |
| pore size 160 Å pore size | pore size 160 Å pore size | pore size 160 Å pore size | pore size 160 Å pore size |
| agency suitable for USP L62 | agency suitable for USP L62 | agency suitable for USP L62 | agency suitable for USP L62 |
| matrix Fused-Core® particle platform, superficially porous particle | matrix Fused-Core® particle platform, superficially porous particle | matrix Fused-Core® particle platform, superficially porous particle | matrix Fused-Core® particle platform, superficially porous particle |
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?