Przejdź do
1002811
USP
Acetaldehyde
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Ethanal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
505984
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
API family
acetaldehyde
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Acetaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
00070W200303W200336
Acetaldehyde United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1002811
Acetaldehyde
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
description
FG
description
natural, FG
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous, puriss. p.a.
grade
Kosher, FG, Halal
grade
FG, natural, Kosher, Halal
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)