Przejdź do
1005048
USP
Acetazolamid Związek pokrewny D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5-Amino-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 2-Amino-1,3,4-thiadazole-5-sulfonamide, NSC 22979
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H4N4O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acetazolamide
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[S](=O)(=O)(N)c1[s]c(nn1)N
InChI
1S/C2H4N4O2S2/c3-1-5-6-2(9-1)10(4,7)8/h(H2,3,5)(H2,4,7,8)
InChI key
VGMVBPQOACUDRU-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Acetazolamide Related Compound D Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Acetazolamid kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
  • Acetazolamid do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR282610050591463982
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
acetazolamide
API family
acetazolamide
API family
acetazolamide
API family
nitazoxanide
agency
USP
agency
traceable to USP 1005048
agency
USP
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetazolamid Związek pokrewny D
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
476.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
246.65 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)