Przejdź do
1022808
USP
2-Amino-5-chlorobenzophenone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chloro-2-benzoylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7980,00 zł
6783,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Cl)COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.68
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
475640
eCl@ss:
25140904
6783,00 zł
Cena katalogowa7980,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
description
API family: alprazolam
API family
chlordiazepoxide , alprazolam, oxazepam; prazepam
manufacturer/tradename
USP
mp
96-98 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
InChI key
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
2-Amino-5-chlorobenzophenone is a organic nonlinear optical material.
Application
It was used in the determination of chlordiazepoxide and mebeverine HCl using HPLC method.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1507A455641A07720
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
98%
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
description
API family: alprazolam
description
API family: alprazolam
description
-
description
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1022808
agency
-
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
388.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
198 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)