Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
simvastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@@H](CC=CC1=O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)C(CC)(C)C
InChI
1S/C25H36O4/c1-6-25(4,5)24(27)29-21-15-16(2)14-18-11-10-17(3)20(23(18)21)13-12-19-8-7-9-22(26)28-19/h7,9-11,14,16-17,19-21,23H,6,8,12-13,15H2,1-5H3/t16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
InChI key
BIYWBTKPNWCYHM-RLSQPJRHSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description analytical standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family simvastatin | API family - | API family simvastatin | API family simvastatin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Symwastatyna bezwodna
Not applicable
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?