Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
4.7 (vs air)
API family
mepyramine, anisaldehyde
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.573 (lit.)
bp
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
density
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥97.5%, FCC, FG | description primary reference standard | description natural, FG |
| grade pharmaceutical primary standard | grade Kosher, FG, Fragrance grade, Halal | grade primary reference standard | grade Halal, Kosher, FG, natural |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename HWI | manufacturer/tradename - |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) flavors and fragrances | application(s) food and beverages | application(s) flavors and fragrances |
| bp 248 °C (lit.) | bp 248 °C (lit.) | bp 248 °C (lit.) | bp 248 °C (lit.) |
| mp −1 °C (lit.) | mp −1 °C (lit.) | mp −1 °C (lit.) | mp −1 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Anisaldehyde
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?