Przejdź do
1044990
USP
Atropina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Atropine, Hyoscyamine, Tropine tropate, endo-(±)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
4510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.37
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
91260
MDL number:
eCl@ss:
25140904
4510,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atropine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15+,16?
InChI key
RKUNBYITZUJHSG-SPUOUPEWSA-N
Gene Information
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Karty SDS wydane przez USP można znaleźć tutaj.
Application
Wzorzec referencyjny atropiny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors.
Analysis Note
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000878Y0000845PHR3846
Atropina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044990
Atropina
Atropine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000878
Atropine
Atropina certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3846
Atropina
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to USP 1044990, traceable to EP Y0000878
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atropina
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)