Przejdź do
1046078
USP
Desosaminylazithromycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
15 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6090,00 zł
5176,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H58N2O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
590.79
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
5176,50 zł
Cena katalogowa6090,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azithromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
N1([C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)C)O)C)CC)(O)C)O)C)C
InChI
1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
InChI key
PXDYILJJHOVNLO-NZMWSZMZSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Desosaminylazithromycin USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard stock, system suitability, standard, system suitability stock, and peak identification solution for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Azithromycin for Injection
  • Azithromycin
  • Azithromycin Tablets
  • Azithromycin for Oral Suspension
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR26251046056Y0000307
Azytromycyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046056
Azytromycyna
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
agency
USP
agency
traceable to USP 1046078
agency
USP
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desosaminylazithromycin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)