Przejdź do
1048685
USP
Benazepril Związek pokrewny G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
{3-[1-Ethoxycarbonyl-3-phenyl-(1S)-propyl]amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepine}-1-acetic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H32N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.54
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
benazepril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
InChI key
NKPNCAYTOLXSEG-VXKWHMMOSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Benazepril Related Compound G Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Benazepril Hydrochloride
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR293010486301048620
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
benazepril
API family
benazepril
API family
benazepril
API family
benazepril
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benazepril Związek pokrewny G
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)