Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
3.73 (vs air)
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
autoignition temp.
815 °F
manufacturer/tradename
USP
mp
113-115 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O=C1C=CC(=O)C=C1
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
AZQWKYJCGOJGHM-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
1,4-Benzoquinone is a dark yellow powder having a green cast. It is slightly soluble in water and soluble in alcohol, in ether, and in fixed alkali solutions. It may darken on standing.
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Application
Also ideal for use as a primary reference standard in the following tests or assays according to USP General Chapter <11>:
- pure steam
- water for injection
- sterile water for inhalation
- sterile water for injection
- sterile water for irrigation
- purified water
- sterile purified water
- water for hemodialysis
- <643>total organic carbon
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description reagent grade, ≥98% | description for spectrophotometric det. of amines, ≥99.5% (HPLC) |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade reagent grade | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cosmetics | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 113-115 °C (lit.) | mp 112-114 °C, 113-115 °C (lit.) |
| vapor density 3.73 (vs air) | vapor density 3.73 (vs air) | vapor density 3.73 (vs air) | vapor density 3.73 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-benzochinon
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-51-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?