Przejdź do
1065276
USP
Związek E związany z bendamustyną
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-{5-[(2-Chloroethyl)(2-hydroxyethyl)amino]-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl}butanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22ClN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
339.82
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bendamustine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Bendamustine Related Compound E Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Bendamustine Hydrochloride
  • Chlorowodorek bendamustyny do wstrzykiwań
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
106525410652431065301
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)