Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(OC(=O)c5ccccc5)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C29H33FO6/c1-17-13-22-21-10-9-19-14-20(32)11-12-26(19,2)28(21,30)23(33)15-27(22,3)29(17,24(34)16-31)36-25(35)18-7-5-4-6-8-18/h4-8,11-12,14,17,21-23,31,33H,9-10,13,15-16H2,1-3H3/t17-,21-,22-,23-,26-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
SOQJPQZCPBDOMF-YCUXZELOSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| API family betamethasone | API family betamethasone | API family - | API family betamethasone |
| agency USP | agency USP | agency USP 1068004, traceable to Ph. Eur. B1045000 | agency USP |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Liver,Kidney,Endocrine system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?