Przejdź do
1069007
USP
Walerianian betametazonu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Betamethasone 17-valerate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-9α-fluoro-16β-methyl-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone 17-valerate, Betnovate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H37FO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.58
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4240001
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
betamethasone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny walerianianu betametazonu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Maść z walerianianem betametazonu
  • Krem z walerianianem betametazonu
  • Balsam z walerianianem betametazonu
  • Siarczan gentamycyny i maść walerianianu betametazonu
  • Roztwór do stosowania miejscowego siarczanu gentamycyny i walerianianu betametazonu
  • Roztwór doustny siarczanu gentamycyny i walerianianu betametazonu
  • Dipropionian betametazonu
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
46074B1054000PHR1780
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
clinical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. B1054000, traceable to USP 1069007
API family
betamethasone
API family
-
API family
betamethasone
API family
betamethasone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Walerianian betametazonu
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)