Przejdź do
1075203
USP
Bis(2-ethylhexyl) maleate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2O2CCH=CHCO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bis(2-ethylhexyl) maleate
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
density
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C/C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C20H36O4/c1-5-9-11-17(7-3)15-23-19(21)13-14-20(22)24-16-18(8-4)12-10-6-2/h13-14,17-18H,5-12,15-16H2,1-4H3/b14-13-
InChI key
ROPXFXOUUANXRR-YPKPFQOOSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Bis(2-ethylhexyl) maleate is a maleate monomer used in polymerization.
Application
Bis(2-ethylhexyl) maleate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
476129PHR1456
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥90%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
format
-
format
neat
API family
bis(2-ethylhexyl) maleate
API family
-
API family
bis(2-ethylhexyl) maleate
agency
USP
agency
-
agency
traceable to USP 1075203
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) maleate
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Kidney,Liver
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
365.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
185 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)