Przejdź do
1075688
USP
Związek pokrewny bisoktrizolu A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, Octrizole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.43
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
bisoctrizole
manufacturer/tradename
USP
mp
106-108 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C20H25N3O/c1-19(2,3)13-20(4,5)14-10-11-18(24)17(12-14)23-21-15-8-6-7-9-16(15)22-23/h6-12,24H,13H2,1-5H3
InChI key
IYAZLDLPUNDVAG-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
322806PHR284469683
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
analytical standard
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
format
-
format
-
format
neat
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
API family
bisoctrizole
API family
-
API family
bisoctrizole
API family
-
agency
USP
agency
-
agency
traceable to USP 1075688
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny bisoktrizolu A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3147-75-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)