Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
120 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
3890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
1,4-butanedisulfonic acid
packaging
pkg of 120 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCCC[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C4H10O6S2/c5-11(6,7)3-1-2-4-12(8,9)10/h1-4H2,(H,5,6,7)(H,8,9,10)
InChI key
VERAMNDAEAQRGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
1,4-Butanedisulfonic acid USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as S-Adenosyl-l-methionine 1,4-Butanedisulfonate
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 80%, technical grade |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade technical grade |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 120 mg | packaging - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?