Przejdź do
1081807
USP
1-Butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
n-Butanol, Butyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969148
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.55 (vs air)
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restriction may apply)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
1-Butanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
28154933065
1-Butanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1081807
1-Butanol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
anhydrous, 99.8%
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous
grade
puriss. p.a., ACS reagent
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
agency
USP
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)