Przejdź do
1081829
USP
2-Butanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
sec-Butyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
773649
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
12.5 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
9.8 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
2-Butanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Butyl Alcohol
  • Isobutyl Alcohol
  • Pectin
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
294810PHR1563B85919
2-Butanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1081829
2-Butanol
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
anhydrous, 99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
ReagentPlus®, ≥99%
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
anhydrous
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
refractive index
n20/D 1.397 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Butanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
78-92-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)